Learn More
MedChemExpress GIP, human
Código de producto. 16471928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471928 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471928 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0276
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress GIP, human, a peptide hormone consisting of 42 amino acids, is a stimulator of glucose-dependent insulin secretion and a weak inhibitor of gastric acid secretion. GIP, human acts as an incretin hormone released from intestinal K cells in response to nutrient ingestion.
Especificaciones
CAS 100040-31-1
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 4983.6 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo Gastric Inhibitory Peptide (GIP), human