Learn More
Ginsenoside Rk3, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rk3 is present in the roots Panax notoginseng herbs. Ginsenoside Rk3 significantly inhibits TNF-α-induced NF-κB transcriptional activity, with an IC50 of 14.24±1.30 μM in HepG2 cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rk3 |
| CAS | 364779-15-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H60O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (161.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)[C@@]4([H])C5(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@H](C(CC/C=C(C)/C)=C)CC2)([H])[C@]4(CC[C@@H]5O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 620.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 620.86 |
| Mostrar más |