Learn More
Ginsenósido RK2, TRC
Código de producto. 30240736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240736 2.5 mg 2.50 miligramo
30240593 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4102302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364779-14-6
Fórmula molecular C36H60O7
Peso molecular (g/mol) 604.86
Sinónimo (3β,12β)-12-Hydroxydammara-20,24-dien-3-yl β-D-glucopyranoside, 3β,12β-Dihydroxydammar-20(21),24-diene-3-O-β-D-glucopyranoside, PAN 20;
SMILES CC(=CCCC(=C)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside RK2
Cantidad 2.5 mg