Learn More
Ginsenoside Rh2, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rh2 induces the activation of caspase-8 and caspase-9. Ginsenoside Rh2 induces cancer cell apoptosis in a multi-path manner.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rh2 |
| CAS | 78214-33-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H62O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 20(S)-Ginsenoside Rh2 20(S)-Rh2 Ginsenoside-Rh2 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (80.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]5([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC5)C |
| Peso molecular (g/mol) | 622.87 |
| Mostrar más |