Learn More
Ginsenoside Rh1, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rh1 (Prosapogenin A2) inhibits the expression of PPAR-γ, TNF-α, IL-6, and IL-1β.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rh1 |
| CAS | 63223-86-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H62O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Prosapogenin A2 Sanchinoside B2 Sanchinoside Rh1 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (156.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)[C@@]4([H])C5(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]4(CC[C@@H]5O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 638.87 |
| Mostrar más |