Learn More
Ginsenoside Rg6, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rg6 inhibits TNF-α-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 29.34 μM in HepG2 cells. Ginsenoside Rg6 also exhibits apoptosis-inducing effect.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rg6 |
| CAS | 147419-93-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H70O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (130.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]5O)([H])[C@@H]5O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@@H](C(CC/C=C(C)/C)=C)CC6)C |
| Peso molecular (g/mol) | 767.0 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 767.0 |
| Mostrar más |