Learn More
Ginsenoside Rg2, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rg2 is one of the major active components of ginseng. Ginsenoside Rg2 inhibits VCAM-1 and ICAM-1 expressions stimulated with lipopolysaccharide (LPS). Ginsenoside Rg2 also reduces Aβ1-42 accumulation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rg2 |
| CAS | 52286-74-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H72O13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Chikusetsusaponin I Panaxoside Rg2 Prosapogenin C2 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (127.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]5O)([H])[C@@H]5O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC6)C |
| Peso molecular (g/mol) | 785.01 |
| Mostrar más |