Learn More
Ginsenósido Rf, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rf |
| CAS | 52286-58-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C42 H72 O14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,12β)-3,12,20-trihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,6α,12β)-3,12,20-Trihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside Rf, Panaxoside Rf |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,52)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-37-34(32(50)30(48)25(19-44)55-37)56-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36-,37+,39+,40+,41+,42-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4[C@H](C[C@@]23C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihidroxi-17-[(2S)-2-hidroxi-6-metilhept-5-en-2-il]-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-6-il]oxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 801.01 |
| Mostrar más |