Learn More
Ginsenoside Rf, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rf is a trace component of ginseng root. Ginsenoside Rf inhibits N-type Ca2+ channel.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rf |
| CAS | 52286-58-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H72O14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Panaxoside Rf |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (124.84 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (62.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)([H])[C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@@]5([H])C6(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 801.01 |
| Mostrar más |