Learn More
Ginsenoside Re, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Re (Ginsenoside B2) is an extract from Panax notoginseng. Ginsenoside Re decreases the β-amyloid protein (Aβ). Ginsenoside Re plays a role in antiinflammation through inhibition of JNK and NF-κB.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Re |
| CAS | 52286-59-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C48H82O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ginsenoside B2 Panaxoside Re Sanchinoside Re |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (52.79 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2C[C@]([C@@](CC[C@]3([H])[C@@](C)(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CC/C=C(C)/C)(C)[C@]3([H])[C@H](O)C5)(C)[C@@]5([H])[C@]6(C)[C@]2([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC6)[C@@H]1O[C@@H]7O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O |
| Peso molecular (g/mol) | 947.15 |
| Mostrar más |