Learn More
Ginsenoside Rd, TRC
Código de producto. 30136258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136258 25 mg 25 miligramos
30004112 1 mg 1 miligramo
30004183 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG38762025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52705-93-8
Fórmula molecular C48 H82 O18
Peso molecular (g/mol) 947.15
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-20-(β-D-glucopyranosyloxy)-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-20-(β-D-Glucopyranosyloxy)-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 3-O-β-D-Glucopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranosyl-20-O-β-D-glucopyranosyldammar-24-ene-3β,12β,20S-triol, Chikusetsusaponin FK7, Ginsenoside Rd, Ginsenoside Rd1, Gypenoside VIII
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,) 3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-17-[(2S)-6-metil-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihept-5-en-2-il]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-fenantrinta[a]fenantotra-3-il]oxi]oxan-3-il]oxy-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rd
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-42-39(60)36(57)33(54)26(20-50)62-42)23-11-16-47(7)31(23)24(52)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)64-43-40(37(58)34(55)27(21-51)63-43)65-41-38(59)35(56)32(53)25(19-49)61-41/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H3/t23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,45-,46+,47+,48-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 946.5501