Learn More
Ginsenoside Rd, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rd inhibits TNFα-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 12.05±0.82 μM in HepG2 cells. Ginsenoside Rd inhibits expression of COX-2 and iNOS mRNA. Ginsenoside Rd also inhibits Ca2+ influx. Ginsenoside Rd inhibits CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4, and CYP2C9, with IC50s of 58.0±4.5 μM, 78.4±5.3 μM, 81.7±2.6 μM, and 85.1±9.1 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rd |
| CAS | 52705-93-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C48H82O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Gypenoside VIII |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@](CC/C=C(C)/C)([C@]1([H])[C@]([C@H](O)C[C@@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@]2(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C4(C)C)([H])[C@@]3(C)CC1)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O |
| Peso molecular (g/mol) | 947.15 |
| Mostrar más |