Learn More
Ginsenoside Rc, TRC
Código de producto. 30134055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134055 25 mg 25 miligramos
30133119 5 mg 5 miligramos
30006634 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG41021025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11021-14-0
Fórmula molecular C53 H90 O22
Peso molecular (g/mol) 1079.27
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-20-[(6-O-α-L-arabinofuranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-20-[(6-O-α-L-Arabinofuranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside Rc, NSC 310104, Panaxoside Rc
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(3S,5R,8R,) 9R,10R,12R,13R,14R,17S)-17-[(2S)-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]oximetil]-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oxi-6-metilhept-5-en-2-il]-12-hidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-il]oxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil-oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3, 4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rc
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45+,46-,47-,48-,50-,51+,52+,53-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1078.5924