Learn More
Ginsenoside Rc, MedChemExpress
Código de producto. 16471278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16471278 5 mg 5 miligramos
16468838 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16471278
Marca: Medchem Express HYN0042
MedChemExpress Ginsenoside Rc, one of major Ginsenosides from Panax ginseng, enhances GABA receptorA (GABAA)-mediated ion channel currents (IGABA). Ginsenoside Rc inhibits the expression of TNF-α and IL-1β.
Ginsenoside Rc, one of major Ginsenosides from Panax ginseng, enhances GABA receptorA (GABAA)-mediated ion channel currents (IGABA). Ginsenoside Rc inhibits the expression of TNF-α and IL-1β.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rc
CAS 11021-14-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C53H90O22
Cantidad 5 mg
Sinónimo Panaxoside Rc
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (92.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (46.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@](CC/C=C(C)/C)([C@]1([H])[C@]([C@H](O)C[C@@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@]2(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C4(C)C)([H])[C@@]3(C)CC1)O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
Peso molecular (g/mol) 1079.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 1079.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease