Learn More
Ginsenósido Rb3, TRC
Código de producto. 30395204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395204 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30395204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG38761025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rb3
CAS 68406-26-8
Fórmula molecular C53 H90 O22
Cantidad 25 mg
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-3-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-20-yl 6-O-β-D-xylopyranosyl-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-3-[(2-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-20-yl 6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside Rb3, Gypenoside IV
Fórmula InChI InChI=1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-69-45-41(65)34(58)26(57)21-68-45)24-11-16-52(7)33(24)25(56)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)36(60)28(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)35(59)27(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45-,46-,47-,48-,50-,51+,52+,53-/m0/s1
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)C
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-17-[(2S)-6-metil-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2 S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihept-5-en-2-il]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 1079.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 1078.5924