Learn More
Ginsenoside Rb3, MedChemExpress
Código de producto. 16461278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461278 5 mg 5 miligramos
16458838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0041
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Ginsenoside Rb3 is extracted from steamed Panax notoginseng. Ginsenoside Rb3 exhibits inhibitory effect on TNFα-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 8.2 μM in 293T cell lines. Ginsenoside Rb3 also inhibits the induction of COX-2 and iNOS mRNA.
Ginsenoside Rb3 is extracted from steamed Panax notoginseng. Ginsenoside Rb3 exhibits inhibitory effect on TNFα-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 8.2 μM in 293T cell lines. Ginsenoside Rb3 also inhibits the induction of COX-2 and iNOS mRNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rb3
CAS 68406-26-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C53H90O22
Cantidad 5 mg
Sinónimo Gypenoside IV
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (92.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O)([H])CC6)C
Peso molecular (g/mol) 1079.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 1079.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation