Learn More
Ginsenósido Rb2, TRC
Código de producto. 30136093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136093 25 mg 25 miligramos
30007779 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG38760525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11021-13-9
Fórmula molecular C53 H90 O22
Peso molecular (g/mol) 1079.27
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-20-[(6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-20-[(6-O-α-L-Arabinopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside C, Ginsenoside Rb2, NSC 308878
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-[[(3S,) 5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-17-[(2S)-6-metil-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihept-5-en-2-il]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-il]oxi]oxox-oxan-3-il]oxy-6-(hidroximetil)oxano-3, 4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rb2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-69-45-41(65)34(58)26(57)21-68-45)24-11-16-52(7)33(24)25(56)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)36(60)28(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)35(59)27(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45-,46-,47-,48-,50-,51+,52+,53-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1078.5924
Porcentaje de pureza >95%