Learn More
Ginsenoside Rb2, MedChemExpress
Código de producto. 16451278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451278 5 mg 5 miligramos
16448838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0040
MedChemExpress Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.
Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rb2
Forma física Solid
CAS 11021-13-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C53H90O22
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Ginsenoside C
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (92.66 mM) ∣DMSO : 9.5 mg/mL (8.80 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO[C@H](OC[C@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O)([H])CC6)C
Peso molecular (g/mol) 1079.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 1079.27
Porcentaje de pureza 98.0%