Learn More
Ginsenoside F1, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside F1, an enzymatically modified derivative of Ginsenoside Rg1, demonstrates competitive inhibition of CYP3A4 activity and weaker inhibition of CYP2D6 activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside F1 |
| CAS | 53963-43-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H62O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 20(S)-Ginsenoside F1 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.53 mM) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)([H])CC4)C |
| Peso molecular (g/mol) | 638.87 |
| Mostrar más |