Learn More
Ginsenoside C-K, TRC
Código de producto. 30240742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240742 5 mg 5 miligramos
30240650 50 mg 50 miligramos
30240628 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4102805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39262-14-1
Fórmula molecular C36 H62 O8
Peso molecular (g/mol) 622.87
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-3,12-dihydroxydammar-24-en-20-yl, (3β,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Protopanaxadiol 20-O-D-glucopyranoside, 20(S)-Protopanaxadiol 20-O-β-D-glucopyranoside, 20-O-β-D-Glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol, 20-O-β-Glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol, 3-O-Deglucosylginsenoside F2, Compound k, Ginsenoside C-K, Ginsenoside IH901, Ginsenoside K, Ginsenoside M1, Ginsenoside compound K, Ginsenoside metabolite M1, IH 901, Protopanaxadiol 20-O-glucoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S)-2-[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-6-metilhept-5-en-2-il]oxi-6-(hidroximetilooxano-3,4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside K
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33-,34+,35+,36-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.4445