Learn More
Ginkgotoxina, TRC
Código de producto. 30240855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240855 25 mg 25 miligramos
30240707 250 mg 250 miligramos
30240846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG38744825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1464-33-1
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.2
Sinónimo 5-Hydroxy-4-(methoxymethyl)-6-methyl-3-pyridinemethanol, 4-Methoxypyridoxine;4'-Methoxypyridoxine, 4'-O-Methylpyridoxine;5-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine, alpha4-O-Methylpyridoxol
SMILES COCc1c(O)c(C)ncc1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgotoxin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3