Learn More
Ginkgólido B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483379 50 mg 50 miligramos
15473379 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60646.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Antagonista del factor activador de plaquetas (PAF)
Ginkgolide B is used as a potent PAF-R antagonist. Ginkgolide B speeds up PAF hydrolysis by promoting PAF-AH I α2 homodimer activity. Additionally, this compound has been reported to inhibit neutrophil degranulation in vitro. Inhibits superoxide production in vitro and inhibits bronchoconstriction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ginkgólido B se utiliza como un potente antagonista del PAF-R. El ginkgólido B acelera la hidrólisis del PAF al promover la actividad de homodímeros del PAF-AH I α2. Además, se ha documentado que este compuesto inhibe la desgranulación de neutrófilos in vitro. Inhibe la producción de superóxido in vitro e inhibe la broncoconstricción. Además, es neuroprotector tras la administración oral in vivo.
Solubilidad
Soluble en DMSO. Ligeramente soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: - 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15291-77-7
Fórmula molecular C20H24O10
Peso molecular (g/mol) 424.402
Número MDL MFCD05662347
Clave InChI SQOJOAFXDQDRGF-WVXYHUDCSA-N
Sinónimo sqojoafxdqdrgf-maggbrlhsa-n
PubChem CID 132470872
SMILES CC1C(=O)OC2C1(C34C(=O)OC5C3(C2O)C6(C(C5)C(C)(C)C)C(C(=O)OC6O4)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgolide B
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Índice Merck 14,4426
Información de solubilidad Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.4
Forma física Polvo