Learn More
Ginkgolide B, MedChemExpress
Código de producto. 16484887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484887 50 mg 50 miligramos
16469098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0784
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgolide B
CAS 15291-77-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O10
Cantidad 50 mg
Sinónimo BN-52021
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.63 mM)
SMILES O[C@@H]1C(C2([C@H]3O)[C@](OC3=O)([H])O4)([C@@](O5)([H])C[C@H]2C(C)(C)C)C4(C5=O)[C@@](O)([C@@H]6C)[C@@]1([H])OC6=O
Peso molecular (g/mol) 424.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death