Learn More
Ácido gingólico, TRC
Código de producto. 17964155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964155 100 mg 100 miligramos
17991165 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17964155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG387400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20261-38-5
Fórmula molecular C20 H32 O3
Peso molecular (g/mol) 320.47
Sinónimo Benzoic acid, 2-hydroxy-6-tridecyl-, Salicylic acid, 6-tridecyl- (8CI), 2-Hydroxy-6-tridecylbenzoic acid, 6-Tridecylsalicylic acid, 6-n-Tridecylsalicylic acid, Ginkgoneolic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-6-tridecilbenzoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgolic Acid C13:0
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2351