Learn More
Ginkgolic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16421298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421298 5 mg 5 miligramos
16418858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0077
MedChemExpress Ginkgolic Acid is a natural compound that inhibits SUMOylation with an IC50 of 3.0 μM in in vitro assay.
Ginkgolic Acid is a natural compound that inhibits SUMOylation with an IC50 of 3.0 μM in in vitro assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgolic Acid
CAS 22910-60-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ginkgolic acid (15:1) Ginkgolic acid I Romanicardic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (288.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)C=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 346.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.5
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death