Learn More
Ginkgolic Acid (C13:0), MedChemExpress
Código de producto. 16428858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16428858 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16428858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0078
MedChemExpress Ginkgolic Acid (C13:0) is a natural anticariogenic agent in that it exhibits antimicrobial activity against S.
Ginkgolic Acid (C13:0) is a natural anticariogenic agent in that it exhibits antimicrobial activity against S.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgolic Acid (C13:0)
CAS 20261-38-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ginkgolic acid (13:0) Ginkgoneolic Acid 6-Tridecylsalicylic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (312.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(CCCCCCCCCCCCC)C=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 320.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.47
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation