Learn More
MedChemExpress Ginkgetin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 566.51 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 481-46-9 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 97.66% |
| Solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (220.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | Wnt∣Apoptosis∣Autophagy |
| Cantidad | 5 mg |