Learn More
MedChemExpress Ginkgetin
Código de producto. 16439168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439168 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16439168 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0889
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
MedChemExpress Ginkgetin, a biflavone, is isolated from Ginkgo biloba leaves. Ginkgetin exhibit anti-tumor, anti-inflammatory, neuroprotective, anti-fungal activities. Ginkgetin is also a potent inhibitor of Wnt signaling, with an IC50 of 5.92 μμ.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 566.51 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
CAS 481-46-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.66%
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (220.65 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Wnt∣Apoptosis∣Autophagy