Learn More
Gingerenone A, TRC
Código de producto. 30240905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240905 100 mg 100 miligramos
30240805 50 mg 50 miligramos
30240517 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG387500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128700-97-0
Fórmula molecular C21H24O5
Peso molecular (g/mol) 356.41
Sinónimo (4E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one, (E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one;
Nombre IUPAC (E)-1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hept-4-en-3-one
SMILES COc1cc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gingerenone A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O5/c1-25-20-13-15(8-11-18(20)23)5-3-4-6-17(22)10-7-16-9-12-19(24)21(14-16)26-2/h4,6,8-9,11-14,23-24H,3,5,7,10H2,1-2H3/b6-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1624
Porcentaje de pureza >95%