Learn More
Gimeracil, TRC
Código de producto. 30403549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403549 5 mg
30404805 50 mg
30391785 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3780005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103766-25-2
Fórmula molecular C5 H4 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 145.54
Nombre IUPAC 5-cloro-4-hidroxi-1H-piridina-2-una
SMILES OC1=CC(=O)NC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gimeracil
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.9931