Learn More
Gimeracil, MedChemExpress
Código de producto. 16493377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493377 50 mg 50 miligramos
16441866 500 mg 500 miligramos
16437326 100 mg 100 miligramos
16433576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17469
MedChemExpress Gimeracil, a component of an oral fluoropyrimidine derivative S-1, inhibits DNA DSB repair and is a potent inhibitor of DPYD (dihydropyrimidine dehydrogenase, DPD).
Gimeracil, a component of an oral fluoropyrimidine derivative S-1, inhibits DNA DSB repair and is a potent inhibitor of DPYD (dihydropyrimidine dehydrogenase, DPD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gimeracil
Forma física Solid
CAS 103766-25-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Gimestat
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (687.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(O)C(Cl)=CN1
Peso molecular (g/mol) 145.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.54
Porcentaje de pureza 98.08%