Learn More
Gimeracil-13C3, TRC
Código de producto. 30395809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395809 0.5 mg
30388886 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3780020.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184979-29-0
Fórmula molecular C213C3H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 148.52
Sinónimo 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone-13C3, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine-13C3, 5-Chloro-4-hydroxy-2-pyridone-13C3, Gimestat-13C3, CDHP -13C3
SMILES O=C1C=[13C](O)[13C](Cl)=[13CH]N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gimeracil-13C3
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)/i2+1,3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0031