Learn More
GIMAP4 Polyclonal Antibody
Código de producto. 15743461 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15743461 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15743461 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA555540
GIMAP4 Polyclonal Antibody
GIMAP4 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GIMAP4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GIMAP4
N.º de referencia del gen Q9NUV9
Alias de gen AU019574; E430007K16Rik; GIMAP4; GTPase IMAP family member 4; GTPase, IMAP family member 4; human immune associated nucleotide 1; Ian1; IAN-1; Imap4; immune associated nucleotide 1; immune-associated nucleotide 1; immune-associated nucleotide-binding protein 1; immunity associated protein 4; immunity-associated nucleotide 1 protein; Immunity-associated protein 4; MSTP062
Símbolos de los genes GIMAP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GIMAP4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92507).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55303
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG