missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GIMAP4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15623975
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15623975 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15623975 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550041

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total GIMAP4 protein.

This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. The encoded protein of this gene may be negatively regulated by T-cell acute lymphocytic leukemia 1 (TAL1). In humans, the IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIMAP4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica GIMAP4
N.º de referencia del gen Q99JY3, Q9NUV9
Alias de gen AU019574; E430007K16Rik; GIMAP4; GTPase IMAP family member 4; GTPase, IMAP family member 4; human immune associated nucleotide 1; Ian1; IAN-1; Imap4; immune associated nucleotide 1; immune-associated nucleotide 1; immune-associated nucleotide-binding protein 1; immunity associated protein 4; immunity-associated nucleotide 1 protein; Immunity-associated protein 4; MSTP062
Símbolos de los genes GIMAP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human GIMAP4 (aa 131-180).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 107526, 55303
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.