Learn More
Invitrogen™ GIMA7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15782101 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15782101 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15782101 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554170
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: MAESEDRSLR IVLVGKTGSG KSATANTILG EEIFDSRIAA QAVTKNCQKA SREWQGRDLL VVDT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 80%.
GIMAP7 is also name as hIAN7 or IAN 7. The function of GIMAP7 remains largely unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GIMA7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GIMAP7
N.º de referencia del gen Q8NHV1
Alias de gen GIMAP7; GTPase IMAP family member 7; GTPase, IMAP family member 7; hIAN7; IAN7; IAN-7; immune associated nucleotide; immune-associated nucleotide-binding protein 7; immunity-associated nucleotide 7 protein
Símbolos de los genes GIMAP7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GIMA7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92809).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 168537
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG