Learn More
Gilteritinib, TRC
Código de producto. 30137852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137852 100 mg 100 miligramos
30132424 50 mg 50 miligramos
30010404 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG377700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1254053-43-4
Fórmula molecular C29H44N8O3
Peso molecular (g/mol) 552.71
Sinónimo ASP 2215, 6-Ethyl-3-[[3-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]amino]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-2-pyrazinecarboxamide
Nombre IUPAC 6-etil-3-[3-metaxi-4-[4-(4-metilpiperazina-1-il)piperidina-1-il]anilino]-5-(oxano-4-ilamino)pirazina-2-carboxamida
SMILES NC(C(N=C1CC)=C(NC(C=C2)=CC(OC)=C2N3CCC(CC3)N4CCN(CC4)C)N=C1NC5CCOCC5)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gilteritinib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H44N8O3/c1-4-23-28(31-20-9-17-40-18-10-20)34-29(26(33-23)27(30)38)32-21-5-6-24(25(19-21)39-3)37-11-7-22(8-12-37)36-15-13-35(2)14-16-36/h5-6,19-20,22H,4,7-18H2,1-3H3,(H2,30,38)(H2,31,32,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.3536