Learn More
Gilteritinib hemifumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16465866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465866 100 mg 100 miligramos
16461387 50 mg 50 miligramos
16457887 5 mg 5 miligramos
16415168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12432A
MedChemExpress Gilteritinib (ASP2215) hemifumarate is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50 of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Gilteritinib (ASP2215) hemifumarate is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50 of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gilteritinib hemifumarate
CAS 1254053-84-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H44N8O3 0.5C4H4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo ASP2215 hemifumarate
Información de solubilidad H2O : 2 mg/mL (3.27 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (3.27 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 3 with 1M HCl and heat to 60°C) ∣DMSO : 1.74 mg/mL (2.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC(C1=NC(CC)=C(NC2CCOCC2)N=C1NC3=CC(OC)=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)=O.[0.5]
Peso molecular (g/mol) 610.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.75
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease