Description
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba.
- Requiere poca fuerza de montaje en la punta.
- Robusto y diseñado para soportar el autoclave.
- Nivel de garantía de esterilidad SAL 10 -6 garantizado, mediante irradiación gamma.
- Todos los paquetes están envueltos en plástico de calidad para dispositivos médicos que proporciona una protección completa contra la contaminación.
- Puntos indicadores utilizados en Gilson Los productos sufren un cambio de color irreversible tras la esterilización; los puntos gamma amarillos se vuelven rojos cuando los productos han sido expuestos adecuadamente.
- Los TIPACK están sellados de forma segura con una etiqueta; en el TIPACK se proporciona una descripción completa del producto para su trazabilidad y fácil identificación.
- Disponible en paquetes esterilizados o autoclavables.
- Fabricado en sala limpia, por lo que no existe riesgo de contaminación.
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Fácil identificación con embalaje codificado por colores para cumplir GLP requisitos.
Order Info
10 Tipacks de 96 puntas en gradilla
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | D200 |
| Longitud (imperial) | 5,71 in |
| Longitud (métrico) | 5,1cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADN, libre de ARN, libre de ARNasa, libre de ADNasa, ATP libre, libre de endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Show More |