Learn More
Gilson™ Pipeta multicanal PIPETMANTM L
Código de producto. 13406718 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Número de canales Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13406718 Verde 8 De 20 a 300 μl 1 PCS
13236828 Amarillo 12 De 2 to 20 μl 1 PCS
13266828 Amarillo 8 De 20 to 200 μl 1 PCS
13286828 Amarillo 12 De 20 to 200 μl 1 PCS
13426718 Rojo 8 De 0,5 to 10 μl 1 PCS
13436718 Rojo 12 De 0,5 to 10 μl 1 PCS
13446718 Verde 12 De 20 a 300 μl 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13406718 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor FA10015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.72€
    960.75€ / paquete de 1
    Ahorro 141.97€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La pipeta multicanal PIPETMANTM L es una pipeta multicanal liviana con volumen bloqueable que ha sido diseñada para adaptarse naturalmente a su mano.
  • El –sistema de bloqueo de volumen patentado por Gilson garantiza que no se produzcan cambios accidentales en el volumen durante el pipeteo.
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
  • El mango rediseñado se adapta de forma natural a tu mano, independientemente del tamaño.
  • El diseño interno único aplica una presión uniforme, igual desde cualquier lado de la pipeta, en lugar de hacerlo en el centro de los canales como lo hacen otros canales múltiples.
  • El código de identificación 2D rastrea el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen máximo de la pipeta.
  • Disponible en 8 –y 12 –canales cubriendo un rango de volumen de 0,5 a 300 μL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas de diamante PIPETMAN D200, D300, DF200ST, DF300ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 50 a 1000 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P8x300L
Número de canales 8
Línea de productos Pipetman
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 20 a 300 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 5,98 in
Longitud (métrico) 15.2 cm
Anchura (imperial) 12,83 in
Anchura (métrico) 32.6 cm
Altura (imperial) 1,54 in
Altura (métrico) 3.9 cm
Peso (imperial) 0,82 lb
Fit for Purpose Certificado de calidad