Learn More
Gilson™ Pipeta mecánica PIPETMANTM L
Código de producto. 12396142 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 mL
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Exactitud:
± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l
± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl
± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0,025, ±0,075, ±0,1 μl
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
±3, ±4, ±8 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Eyector de punta de acero inoxidable
Eyector de puntas de acero inoxidable
Sin eyector de punta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Volumen (métrico) Exactitud Incluye Tamaño de la unidad
12396142 P10L De 1 to 10 μl ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12366142 P2L De 0,2 a 2 μl ± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l Eyector de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12306152 P20L De 2 to 20 μl ± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl Eyector de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12376142 P2L De 0,2 a 2 μl ± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12386142 P10L De 1 to 10 μl ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl Eyector de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12326152 P100L De 10 to 100 μl ± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl Eyector de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12336152 P100L De 10 to 100 μl ± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12346152 P200L De 20 to 200 μl ±0,5, ±0,8, ±1,6 μl Eyector de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12356152 P200L De 20 to 200 μl ±0,5, ±0,8, ±1,6 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12366152 P1000L De 100 to 1000 μl ±3, ±4, ±8 μl Eyector de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12386152 P5000L De 500 to 5000 μl ± 12, ± 15, ± 30 μl Eyector de punta de acero inoxidable 1 PCS
12376152 P1000L De 100 to 1000 μl ±3, ±4, ±8 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12396152 P10 ml De 1 a 10 mL ± 30, ± 40, ± 60 μl Sin eyector de punta 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 12396142 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor FA10002P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    347.55€ / paquete de 1
    Ahorro 66.45€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La pipeta mecánica PIPETMANTM L es una pipeta liviana con volumen bloqueable y fuerzas bajas.
La pipeta mecánica combina la legendaria robustez de la PIPETMAN™ Clásico con un cuerpo de nuevo diseño y un mecanismo interno de última generación para ofrecer comodidad y precisión superiores. Disponible en 8 modelos de un solo canal que cubren el rango de volumen de μ0,2 L a 10 ml.
  • El mango rediseñado se adapta naturalmente a la mano del usuario, sin importar el tamaño.
  • El sistema de bloqueo de volumen garantiza que no haya cambios accidentales en el volumen durante el pipeteo.
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
  • El código de identificación 2D permite un fácil seguimiento de la información del producto.
  • Nuevo conjunto de pistón diseñado para mejorar drásticamente las fuerzas de pipeteo y purga.
  • La forma rediseñada del eyector de punta y el mecanismo interno ofrecen fuerzas de eyección de punta reducidas en un 50%.
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl
Puntas compatibles Puntas D10, DL10, DF10ST y DFL10ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P10L
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 1 to 10 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Transporte de un volumen medido de líquido
Para utilizar con (equipo) Puntas D10, DL10, DF10ST y DFL10ST
Incluye Expulsor de punta de plástico
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 12,6 in
Longitud (métrico) 32 cm
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (imperial) 1,57 in
Altura (métrico) 4 cm
Fit for Purpose Certificado de calidad