Descripción
- El cuerpo (mango) en PVDF minimiza el efecto de calentamiento de la mano durante el pipeteo y es resistente a productos químicos agresivos.
- La lectura directa del volumen en dígitos decimales ayuda a evitar errores en ajuste de volumen
- Viene con el eyector de punta de plástico o metal clásico
- El eyector de pinzas encaja de forma segura en el cuerpo de la pipeta y ayuda a evitar resbalones con el tiempo
- La junta rediseñada, los muelles de expulsión más ligeros y la grasa de pistón de alta calidad ofrecen una fuerza tan baja como la de 2 Newtons para pipetear
- Grasa de pistón de alta calidad
Características específicas de los modelos:
- Los modelos P2 y P10 incorporan expulsores de punta de doble posición para su uso con las puntas D10 (cortas) y DL10 (largas)
Información de órdenes
Programa de intercambio disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl |
| Puntas compatibles | Punta D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | PVDF y acero inoxidable |
| Mostrar más |