Descripción
Las pipetas de desplazamiento positivo MICROMANTM E con pistones capilares ofrecen la máxima precisión al pipetear líquidos problemáticos como aceites, cosméticos, sangre, glicerol, muestras radiactivas, ARN, ADN y más.
- Diseño ergonómico para aumentar el rendimiento del pipeteo.
- Función QuickSnap patentada para el sistema de ajuste de pistón capilar.
- Botón de seguridad de volumen para reducir el riesgo de cambio de volumen accidental durante los ciclos de pipeteo.
- Cómodo y fácil de usar con mango de nueva forma y gancho para dedo agregado.
- Volumetímetro totalmente visible.
- Botón pulsador grande que permite aspirar y dispensar fácilmente.
- Para el pipeteo completo y rápido de líquidos viscosos, volátiles, densos, calientes o fríos.
- Evita fugas al pipetear líquidos volátiles (alta presión de vapor).
- Evite la contaminación cruzada o el arrastre de muestras residuales.
- Para obtener sugerencias, consulte F148412G o F148413G.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Consejos de CP |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con | CP10, CP10ST |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | M10E |
| Número de canales | 1 |
| Programable | Sí |
| Tipo | Pipeta de desplazamiento positivo |
| Volumen (métrico) | De 1 to 10 μl |
| Mostrar más |