Descripción
- Recomendados para obtener resultados fiables y reproducibles, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
- Fabricado específicamente para pipetas GilsonTM MICROMANTM E.
- Disponible en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versión esterilizada como estándar, para adaptarse a sus necesidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 3 a 25 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | CP25 |
| Longitud (imperial) | 10,31 in |
| Longitud (métrico) | 86.2 mm |
| Formato | Gradilla, 10 x 96 |
| Estilo de punta | Desplazamiento positivo |
| Mostrar más |