Learn More
Gilson™ Pistones capilares MICROMANTM E
Artikelnummer. 10494132 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
182 paq.
192 paq.
200 paq.
576 paq.
Paquete de 960
Volumen (métrico):
10 a 100 μL
100 a 1000μ L
De 1 a 10 μL
De 10 a 100 μl
De 20 a 50 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 3 a 25 μl
De 3 to 25 μl
De 50 a 250 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
M25E
M50E
Formato:
Caja
Estante, 2 x 96
Gradilla, 10 x 96
Packungsgröße:
182 PCS
192 PCS
200 PCS
576 PCS
960 PCS
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Volumen (métrico) Modelo Formato Packungsgröße
10494132 Paquete de 960 10 a 100 μL CP100 Caja 960 PCS
10192852 192 paq. De 1 a 10 μL CP10ST Estante, 2 x 96 192 PCS
10011912 Paquete de 960 De 1 a 10 μL CP10ST Gradilla, 10 x 96 960 PCS
15306564 576 paq. De 3 a 25 μl M25E Caja 576 PCS
10789324 192 paq. De 10 a 100 μl CP100ST Caja 192 PCS
11327920 Paquete de 960 10 a 100 μL CP100ST Caja 960 PCS
15304785 576 paq. De 20 a 50 μl M50E Caja 576 PCS
15314785 576 paq. De 50 a 250 μl CP250ST Caja 576 PCS
12609621 182 paq. 100 a 1000μ L CP1000ST Caja 182 PCS
10041932 Paquete de 960 De 1 a 10 μL CP10 Estante, 2 x 96 192 PCS
12001532 Paquete de 960 De 1 a 10 μL CP10 Gradilla, 10 x 96 960 PCS
10463942 200 paq. De 3 to 25 μl CP25 Caja 200 PCS
10726470 Paquete de 960 De 3 a 25 μl CP25 Gradilla, 10 x 96 960 PCS
10646653 192 paq. 10 a 100 μL CP100 Caja 192 PCS
12123771 200 paq. De 20 a 50 μl CP50 Caja 200 PCS
10866510 Paquete de 960 De 20 a 50 μl CP50 Gradilla, 10 x 96 960 PCS
10163522 200 paq. De 50 to 250 μl CP250 Caja 200 PCS
10456925 Paquete de 960 De 50 to 250 μl CP250 Caja 960 PCS
12597526 182 paq. 100 a 1000μ L CP1000 Caja 182 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 10494132 Supplier Gilson™ Supplier No. F148314
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Los pistones capilares MICROMANTM E proporcionan resultados reproducibles y confiables incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
  • Recomendados para obtener resultados fiables y reproducibles, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
  • Fabricado específicamente para pipetas GilsonTM MICROMANTM E.
  • Disponible en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versión esterilizada como estándar, para adaptarse a sus necesidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 10 a 100 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo CP100
Longitud (imperial) 10,71 in
Longitud (métrico) 41.8 mm
Formato Caja
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Envase Caja
Cantidad Paquete de 960
Tipo de producto Pistón capilar
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Gilson Microman
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certificado de calidad