Learn More
Gilson™ Rack vacío para puntas de pipeta
Código de producto. 10193092 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Puntas de pipeta (20 a μ300 L, D300)
Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10)
Puntas de pipeta (de 1 a 5 ml D5000)
Puntas de pipeta D10 (0,1 a 10 μL)
Puntas de pipeta D1000 (100 a 1000 μL)
Puntas de pipeta D200 (de 2 a 200 μL)
Puntas de pipeta DL10 (0,1 a 10 μL)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10193092 Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10) 2 PCS
10001972 Puntas de pipeta (de 1 a 5 ml D5000) 1 PCS
12699591 Puntas de pipeta D10 (0,1 a 10 μL) 2 PCS
12599615 Puntas de pipeta DL10 (0,1 a 10 μL) 2 PCS
12609601 Puntas de pipeta D200 (de 2 a 200 μL) 2 PCS
12619601 Puntas de pipeta (20 a μ300 L, D300) 2 PCS
12649601 Puntas de pipeta D1000 (100 a 1000 μL) 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10193092 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F161220
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Usar con suelto Gilson Puntas de diamante. El soporte vacío para puntas de pipeta GilsonTM está codificado por colores para facilitar su uso.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Fabricados en polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Puntas Diamond
N.° por paquete 1
Cantidad 1
Tamaño 150 x 101 x 170 mm
Longitud (métrico) 9.7 cm
Longitud (imperial) 3,82 in
Anchura (imperial) 5,98 in
Altura (imperial) 6,57 in
Incluye Gradilla vacía
Tipo de producto Gradilla vacía
matriz, red, conjunto 1x1