Learn More
Gilson™ Jeringas DISTRITIPSTM
Código de producto. 10606463 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 to 12,5 μl
De 10 to 125 μl
De 100 μl a 1,25 ml
Modelo:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (Estéril)
125 μL Micro ST (estéril)
125 μl Micro
1250 μL mini ST (estéril)
1250 μl Mini
Tamaño de la unidad:
50 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
10606463 De 10 to 125 μl 1250 μl Mini 50 PCS
10616463 De 100 μl a 1,25 ml 12,5 ml Maxi 50 PCS
10397512 De 1 to 12,5 μl 125 μl Micro 50 PCS
10367562 De 1 to 12,5 μl 125 μL Micro ST (estéril) 50 PCS
12021572 De 10 to 125 μl 1250 μL mini ST (estéril) 50 PCS
10152902 De 100 μl a 1,25 ml 12,5 ml Maxi ST (Estéril) 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10606463 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F164110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.20€
    58.80€ / paquete de 50
    Ahorro 28.40€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Garantía de exactitud y precisión. Las jeringas DISTRITIPSTM tienen un rango de volumen alícuota de 1 μL a 1,25 mL.
  • Con indicador de nivel
  • Disponible en versión estándar o esterilizada (ST ) formulario, en cajas de 50
  • Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ARN y proteasa.
  • Sin colorantes, por lo que no existe riesgo de contaminación de sus componentes
  • Sólo se necesitan tres jeringas para cubrir 1 μL a 1,25 mL
  • Se pueden dispensar más de 100 alícuotas de cada jeringa
  • Ideal para alícuotas precisas.
  • Se puede utilizar con soluciones viscosas y volátiles
  • A granel o envuelto individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 10 to 125 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo 1250 μl Mini
Exactitud ±1.00 μL
Longitud (imperial) 3,7 in
Longitud (métrico) 93.5 mm
Declaraciones de limpieza Sin trazas metálicas
Para utilizar con (aplicación) Soluciones volátiles y viscosas
Formato A granel
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Envase A granel
Cantidad 50 paq.
Tipo de producto Jeringa DistriTip™
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Pipeta de repetición DISTRIMAN
Graduado N.º
Línea de productos Consejos de distribución