Descripción
- Exactitud y precisión: Riesgo cero de errores de conversión accidentales con lectura directa y distribución exacta del volumen requerido por la aplicación.
- Ahorro de tiempo: Ahorre tiempo con volumen ajustable continuamente y numerosa distribución de alícuotas: hasta 125. Dispensación múltiple más rápida.
- Botón de control para selección de volumen.
- DISTRITIPS Jeringas disponibles en versiones estándar y esterilizadas.
- Sólo 3 jeringas para cubrir volúmenes alícuotas que van desde 1 μL a 1,25 mL.
Aplicaciones:
- Cualquier aplicación que requiera dispensación repetitiva en campos clínicos, hospitalarios, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, farmacéuticos, cosméticos y forenses.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO-8655 |
| Puntas compatibles | Consejos de distrito |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | DISTRIMAN |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta repetitiva de desplazamiento positivo |
| Volumen (métrico) | De 1 a 1,25 |
| Para utilizar con (aplicación) | Soluciones viscosas y volátiles |
| Mostrar más |