Learn More
Gilson™ Accesorio para el sistema de pipeteo completo PIPETMANTM - Soporte para pipetas CarrouselTM
Código de producto. 10571093 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Capacidad para 7 pipetas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10571093 Capacidad para 7 pipetas 1 PCS
1 options
Código de producto. 10571093 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F161401
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El cómodo soporte giratorio soporta hasta siete pipetas Gilson monocanal y multicanal
  • Soporte sólido, estable y compacto
  • Permite tener limpia y ordenada la mesa de trabajo
  • La base pesada del soporte evita que vuelque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1x soporte de pipeta de carrusel
Color Blanco
Para utilizar con Pipetas
Material Polipropileno
Tipo Soporte de pipetas
Para utilizar con (aplicación) Capacidad para 7 pipetas
Para utilizar con (equipo) Sistema de pipeteo completo PIPETMAN™
Incluye 1x soporte de pipeta de carrusel
Tipo de empaquetado Caja
Cantidad 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 205 X 205 X 405 mm
Longitud (imperial) 8,1 in
Longitud (métrico) 205 mm
Anchura (imperial) 8,1 in
Anchura (métrico) 205 mm
Altura (imperial) 15,9 in
Altura (métrico) 405 mm
Peso (imperial) 1.98 lb
Peso (métrico) 780 g