Learn More
Biospec Products Mini-BeadBeater Cuentas de silicato de circonio
Código de producto. 13468236 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 g
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13468236 450 g 1 KG
1 options
Código de producto. 13468236 Proveedor Biospec Products N.º de proveedor 3627062
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Perlas de silicato de zirconio Mini-BeadBeater que se adaptan a sus necesidades de aplicaciones disruptivas.
  • Garantía de 1 año.
Especificaciones
Tipo Gránulos
Material Silicato de circonio
Diámetro (métrico) Entre 0,1 y 0,15 mm
Para utilizar con (equipo) Molino de vidrio mini-BeadBeater
Cantidad 450 g