Learn More
Cole-Parmer™ Película de sellado para microplacas de vinilo GILMONT™
Código de producto. 15185952 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
50
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
15185952 100 paquete de 100
15175952 50 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15185952 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1302440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    150.90€ / paquete de 100
    Ahorro 47.10€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Especificaciones
Material Vinilo
N.° por paquete 100
Dimensiones (L x An) 79,4 x 145,5 mm
Tipo de producto Película de sellado para microplacas
Grosor 100 μm
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) de -40°C a +90°C